Learn More
Cytiva X50 UNIPLATE 96 250μL V WEISS PS .
Beschreibung
Das 96- und 384-Well-Format UNIPLATE mit V-Boden eignet sich gut für Anwendungen mit kleinen Probenvolumina
Das 96- und 384-Well-Format UNIPLATE mit „V“-Boden eignet sich gut für Anwendungen mit kleinen Probenvolumina. Die vertikalen Seiten des Wells, kombiniert mit dem „V“-Design an der Basis jedes Wells, stellen sicher, dass das gesamte Material entlang der Seitenwände verläuft und in der Well-Basis geleitet wird. Der „V“-Boden gewährleistet daher eine maximale Probenrückgewinnung – typischerweise wird eine Flüssigkeitsprobenrückgewinnung von ca. 99 % erreicht.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Beschreibung | GE's Whatman UNIPLATE verfügt über einen spitzen Boden für eine hocheffiziente Rückgewinnung wertvoller Proben mit kleinem Volumen.Die vertikalen Seiten des Wells stellen sicher, dass das Material in den Well-Boden läuft. |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Mikrotiterplatte |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 250 μl |
| Wellform | Konischer Boden (V-Well) |
| Anzahl pro Packung | 50 |
| Mehr anzeigen |