Learn More
9H-Carbazole, TRC
Artikelnummer. 17970735
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17970735 100 mg 100 Milligramm
17974205 10 g 10 Gramm
17952405 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17970735 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC176065100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-74-8
Summenformel C12 H9 N
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
Synonym Carbazole (8CI), 9-Azafluorene, Chlorophenesin carbamate, Dibenzo[b,d]pyrrole, Dibenzopyrrole, Diphenylenimine, NSC 3498, SKF 20091
IUPAC-Name 9H-carbazole
SMILES c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbazole
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
Formelmasse 167.0735