Learn More
Fisherbrand™ 9-mm-Glasfläschchen mit kurzem Gewinde und integriertem Mikroeinsatz, breite Öffnung
Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel.
Marke: Fisherbrand™
79.94 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23262" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30600kg
Beschreibung
- 9 mm
- Kurzgewinde
- Glas
- Weite Öffnung
- Durchsichtig
Spezifikation
Oben verbunden | |
11.6 mm | |
0.34 ml | |
Kurzgewinde | |
Konisch | |
0,2 ml | |
32 mm | |
ND9 |
Durchsichtig | |
Glas | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
<1 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Ja |