Learn More
Fisherbrand™ 9 mm TPX-Fläschchen mit kurzem Gewinde und integriertem Glas-Mikroeinsatz
Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22000kg
Beschreibung
- Sind universell kompatibel mit nahezu allen Autosamplern und ermöglichen so die Rationalisierung anderer 1.5 ml-Fläschchen, wie zum Beispiel 11 mm-Fläschchen mit Bördelrand sowie Fläschchen mit 8-425- und 10-425-Gewindehals
- Fläschchen mit integriertem Mikro-Einsatz sind in Braunglas erhältlich
Spezifikation
TopSert | |
11.6 mm | |
0.36 ml | |
Kurzgewinde | |
Konischer integrierter Einsatz | |
0,2 ml | |
32 mm | |
Autosampler-Fläschchen | |
Nein |
Durchsichtig | |
TPX | |
GC, HPLC | |
Polypropylenbox | |
<1 μl | |
Flachboden | |
100 | |
ND9 |