Learn More
Fisherbrand™ Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, PTFE/Silikon/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
Marke: Fisherbrand™
60.04 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23262" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- ND9
- 9mm
- Glas
- Klar
- 1.5ml
- Schraubverschluss
- Mittelloch (6 mm)
- Polypropylen
- PTFE/Silikon/PTFE
- 1.0 mm Dicke
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Blau | |
Durchsichtig | |
Glas | |
100 | |
Schraubverschluss | |
9-425 |
Silikon/PTFE | |
11.6 mm | |
1.85 ml | |
Polypropylen | |
32 mm | |
Nein |