Learn More
1,2,4-Trimethylbenzene, 98%, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 012411.B4
Artikelnummer. 11311789
  • 543.00 € / 16 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,2,4-Trimethylbenzene
0.882 g/mL
48°C (118°F)
C9H12
MFCD00008527
UN3295
14,7915
Soluble in alcohol,benzene and ether; Slightly soluble in water
CC1=CC(=C(C=C1)C)C
120.195
CHEBI:34039
98%
95-63-6
169°C to 171°C
Aromatic
1.504
16kg
1903005
pseudocumene, pseudocumol, psi-cumene, as-trimethylbenzene, 1,3,4-trimethylbenzene, benzene, 1,2,4-trimethyl, uns-trimethylbenzene, 1,2,5-trimethylbenzene, asymmetrical trimethylbenzene, .psi.-cumene
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
1,2,4-trimethylbenzene
7247
120.2
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation