Learn More
Glipizide, Thermo Scientific™
An ATP-dependent potassium channel blocker
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63398.03
Menge 1g
Artikelnummer. 15435649
  • 109.00 € / 1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glipizide
C21H27N5O4S
1g
glipizide, glucotrol, glydiazinamide, melizide, glibenese, glucozide, glupizide, sucrazide, dipazide, glupitel
ZJJXGWJIGJFDTL-UHFFFAOYSA-N
N-[2-[4-(cyclohexylcarbamoylsulfamoyl)phenyl]ethyl]-5-methylpyrazine-2-carboxamide
3478
445.54
29094-61-9
MFCD00072159
14,4442
Soluble in methanol (1.9mg/ml) and DMSO (48mg/ml)
CC1=NC=C(N=C1)C(=O)NCCC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
445.538
CHEBI:5384
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation