Learn More
Ketanserin tartrate, 98+%, Thermo Scientific™
Selective 5-HT2A serotonin receptor antagonist
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62798.MD
Menge 250mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15455099
  • 418.00 € / 250 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ketanserin tartrate
C26H30FN3O10
250mg
14,5296
Soluble in DMSO at 50mg/ml; Also soluble in 0;1N HCl (6mg/ml) or in ethanol (3;3mg/ml)
O.OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1CCN(CCN2C(=O)NC3=CC=CC=C3C2=O)CC1
563.54
545.52
83846-83-7
MFCD00084651,MFCD11864992,MFCD00083392
UN2811
ketanserin tartrate
KJJRKCWDAHTVRL-UHFFFAOYNA-N
2,3-dihydroxybutanedioic acid 3-{2-[4-(4-fluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl}-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione hydrate
91885469
≥98%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation