Learn More
Brompheniramine maleate, Thermo Scientific™
An antihistamine and also an inhibitor of serotonin reuptake
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63922.MB
Menge 25mg
Artikelnummer. 15456079
  • 421.00 € / 25 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Brompheniramine maleate
C20H23BrN2O4
25mg
brompheniramine maleate, brompheniramine hydrogen maleate, dimetane, rolabromophen, dimotane, drauxin, gammistin, nagemid, spentane, allent
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(C1=CC=C(Br)C=C1)C1=CC=CC=N1
435.32
CHEBI:3184
980-71-2
MFCD00057367
14,1443
SRGKFVAASLQVBO-BTJKTKAUNA-N
(2Z)-but-2-enedioic acid; [3-(4-bromophenyl)-3-(pyridin-2-yl)propyl]dimethylamine
5281067
319.24
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation