Learn More
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate, Cell Culture Grade, Thermo Scientific™
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate, CAS # 22189-32-8, is the hydrochloride salt form of spectinomycin, an aminocyclitol compound showing antibacterial and antimicrobial activities.
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61820.06
Menge 5g
Artikelnummer. 15470207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00 €
    98.65 € / 5 Gramm
    Sparen 10.35 €
    9% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
  • Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate is derived from Streptomyces spectabilis and presents antibacterial and antimicrobial activities
  • Spectinomycin hydrochloride is a compound that inhibits the 30S ribosomal subunit of bacteria and interrupts protein synthesis and peptide elongation, leading to bacterial cell death
Application
  • Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate is a compound that is active against gram-negative bacteria
  • In the laboratory, this compound is used in cell culture applications
  • It prevents contamination and can be used to select for resistant bacteria and plant cells containing the marker gene Spcr
  • It has been used to study respiratory tract infections caused by Pasteurella multocida and Mannheimia haemolytica
  • In genetic approaches, this compound can be used to amplify the plasmid copy number
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
White
C14H36Cl2N2O12
Spectinomycin dihydrochloride
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
dihydrogen (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxy-5-methyl-11,13-bis(methylamino)-2,4,9-trioxatricyclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecan-7-one pentahydrate dichloride
67108398
495.35 (405.28 Anhydrous)
22189-32-8
5g
MFCD00150886
Soluble in water;Soluble in water,methanol,dimethyl sulfoxide,ethanol and dimethyl formamide.
[H+].[H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
495.34
CHEBI:9217
Cell Culture
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation