Learn More
Busulfan, 98%, Thermo Scientific™
A cell cycle non-specific alkylating antineoplastic agent
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61348.06
Menge 5g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15473949
  • 28.20 € / 5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Busulfan
C6H14O6S2
MFCD00007562
UN2811
14,1505
COVZYZSDYWQREU-UHFFFAOYSA-N
4-methylsulfonyloxybutyl methanesulfonate
2478
246.29
55-98-1
CH3SO2O(CH2)4OSO2CH3
5g
1791786
busulfan, myleran, busulphan, sulphabutin, leucosulfan, myelosan, busulfex, citosulfan, mielucin, misulban
CS(=O)(=O)OCCCCOS(=O)(=O)C
246.292
CHEBI:28901
98%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation