Learn More
Tocris Bioscience™ A 419259 trihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18004892
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18004892 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18004892 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3914/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Inhibitor of Src family kinases
Potent Hck inhibitor (IC50 = 0.43 nM). Also inhibits other Src family kinases (SFKs). Suppresses proliferation and induces apoptosis in CML cell lines including CD34+. Also inhibits acute myeloid leukemia (AML) stem cell proliferation in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material A 419259 trihydrochloride
CAS 1435934-25-0
Menge 10 mg
Summenformel C29H37Cl3N6O
Formelmasse 592.01
Reinheit >98%
Molekulargewicht 592.006