missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ A 582941
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18085852
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18085852 10 mg 10 Milligramm
18064482 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18085852 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4341/10

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Partial agonist at α7 nAChR

Selective α7 nAChR partial agonist; exhibits high affinity for both rat and human α7 receptors (Ki values are 10.8 and 16.7 nM respectively). Displays ∽15-fold selectivity for α7 over 5-HT3 receptors (Ki = 150 nM for 5-HT3).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 848591-90-2
Summenformel C17H20N4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material A 582941
Menge 10 mg
Formelmasse 280.37
Reinheit >98%
Molekulargewicht 280.375
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.