missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

A 769662, Tocris Bioscience™

Potent AMPK activator

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 333610

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412834

  • 258.73 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 27-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent, reversible AMP-activated protein kinase (AMPK) activator (EC 50 = 0.8 μM) that displays selectivity towards β1 subunit-containing heterotrimers. Inhibits fatty acid synthesis (IC 50 = 3.2 μM) and decreases plasma glucose and triglyceride levels in vivo. Also inhibits proliferation of mesenchymal stem cells, and impedes reprogramming of mouse embryonic fibroblasts to iPSCs. Activates autophagy.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

844499-71-4
360.387
4-hydroxy-3-2'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-yl-6-oxo-6,7-dihydrothieno 2,3-b pyridine-5-carbonitrile, unii-p68477cd2c, 6,7-dihydro-4-hydroxy-3-2'-hydroxy 1,1'-biphenyl-4-yl-6-oxo-thieno 2,3-b pyridine-5-carbonitrile, 4-hydroxy-3-2'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-yl-6-oxo-6,7-dihydrothieno 2,3-b pyridine-5-carbonitrile, 4-hydroxy-3-2'-hydroxybiphenyl-4-yl-6-oxo-6,7-dihydrothieno 2,3-b pyridine-5-carbonitrile, 4-hydroxy-3-4-2-hydroxyphenyl phenyl-6-oxo-7h-thieno 2,3-b pyridine-5-carbonitrile, 4-hydroxy-3-2'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-yl-6-oxo-6,7-dihydrothieno 2,3-b pyridine-5-carbonitrile, thieno 2,3-b pyridine-5-carbonitrile, 6,7-dihydro-4-hydroxy-3-2'-hydroxy 1,1'-biphenyl-4-yl-6-oxo, 4cff, 4-hydroxy-3-2'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-yl-6-oxo-7h-thieno 2,3-b pyridine-5-carbonitrile
4-hydroxy-3-[4-(2-hydroxyphenyl)phenyl]-6-oxo-7H-thieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
C20H12N2O3S
CTESJDQKVOEUOY-UHFFFAOYSA-N
54708532
C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CSC4=C3C(=C(C(=O)N4)C#N)O)O

Spezifikation

A 769662
844499-71-4
4-hydroxy-3-2'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-yl-6-oxo-6,7-dihydrothieno 2,3-b pyridine-5-carbonitrile, unii-p68477cd2c, 6,7-dihydro-4-hydroxy-3-2'-hydroxy 1,1'-biphenyl-4-yl-6-oxo-thieno 2,3-b pyridine-5-carbonitrile, 4-hydroxy-3-2'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-yl-6-oxo-6,7-dihydrothieno 2,3-b pyridine-5-carbonitrile, 4-hydroxy-3-2'-hydroxybiphenyl-4-yl-6-oxo-6,7-dihydrothieno 2,3-b pyridine-5-carbonitrile, 4-hydroxy-3-4-2-hydroxyphenyl phenyl-6-oxo-7h-thieno 2,3-b pyridine-5-carbonitrile, 4-hydroxy-3-2'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-yl-6-oxo-6,7-dihydrothieno 2,3-b pyridine-5-carbonitrile, thieno 2,3-b pyridine-5-carbonitrile, 6,7-dihydro-4-hydroxy-3-2'-hydroxy 1,1'-biphenyl-4-yl-6-oxo, 4cff, 4-hydroxy-3-2'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-yl-6-oxo-7h-thieno 2,3-b pyridine-5-carbonitrile
C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CSC4=C3C(=C(C(=O)N4)C#N)O)O
360.387
360.39
10mg
C20H12N2O3S
CTESJDQKVOEUOY-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxy-3-[4-(2-hydroxyphenyl)phenyl]-6-oxo-7H-thieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
54708532
>98%
Videos