Learn More
Tocris Bioscience™ A 77636 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18044932
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18044932 10 mg 10 Milligramm
18024372 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18044932 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 1701/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective D1-like agonist; orally active
Potent and selective dopamine D1-like receptor agonist (pEC50 values are 8.97 and < 5 for D1-like and D2-like receptors respectively). Displays anti-Parkinsonian activity following oral administration in vivo. Exhibits 11-fold cell type bias over dopamine in a functional assay in U2 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145307-34-2
Summenformel C20H28ClNO3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material A 77636 hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 365.9
Reinheit >98%
Molekulargewicht 365.898