Learn More
Tocris Bioscience™ A 803467
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18084602
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18084602 10 mg 10 Milligramm
18015582 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18084602 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2976/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective NaV1.8 channel blocker
Selective blocker of NaV1.8 channels (IC50 values are 8, 2450, 6740, 7340 and 7380 nM for hNaV1.8, hNaV1.3, hNaV1.7, hNaV1.5 and hNaV1.2 channels respectively). Shows no significant activity against TRPV1, P2X2/3, CaV2.2 and KCNQ2/3 channels. Antinociceptive; potently attenuates mechanical allodynia in two models of neuropathic pain following i.p. administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 944261-79-4
Summenformel C19H16ClNO4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material A 803467
Menge 10 mg
Formelmasse 357.79
Reinheit >98%
Molekulargewicht 357.79