missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

A 839977, Tocris Bioscience™

Potent P2X7 antagonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 423250

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414404

  • 1006.03 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 20-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent P2X7 antagonist; blocks BzATP-evoked calcium influx at recombinant human, rat and mouse P2X7 receptors (IC50 values are 20, 42 and 150 nM respectively). Displays antinociceptive effects in rat and mice models of inflammatory pain. CNS penetrant.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

870061-27-1
413.262
1-2,3-dichlorophenyl-n-2-pyridin-2-yloxy phenyl methyl-1,2,3,4-tetrazol-5-amine, d0m0xc, 1-2,3-dichlorophenyl-n-2-pyridin-2-yloxy benzyl-1h-tetrazol-5-amine, 1-2,3-dichlorophenyl-n-2-2-pyridinyloxy phenyl methyl-1h-tetrazol-5-amine, 1-2,3-dichlorophenyl-n-2-pyridin-2-yloxy phenyl methyl-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-amine
1-(2,3-dichlorophenyl)-N-[(2-pyridin-2-yloxyphenyl)methyl]tetrazol-5-amine
C19H14Cl2N6O
GMVNBKZQJFRFAR-UHFFFAOYSA-N
53325875
C1=CC=C(C(=C1)CNC2=NN=NN2C3=C(C(=CC=C3)Cl)Cl)OC4=CC=CC=N4

Spezifikation

A 839977
870061-27-1
1-2,3-dichlorophenyl-n-2-pyridin-2-yloxy phenyl methyl-1,2,3,4-tetrazol-5-amine, d0m0xc, 1-2,3-dichlorophenyl-n-2-pyridin-2-yloxy benzyl-1h-tetrazol-5-amine, 1-2,3-dichlorophenyl-n-2-2-pyridinyloxy phenyl methyl-1h-tetrazol-5-amine, 1-2,3-dichlorophenyl-n-2-pyridin-2-yloxy phenyl methyl-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-amine
C1=CC=C(C(=C1)CNC2=NN=NN2C3=C(C(=CC=C3)Cl)Cl)OC4=CC=CC=N4
413.262
413.26
50mg
C19H14Cl2N6O
GMVNBKZQJFRFAR-UHFFFAOYSA-N
1-(2,3-dichlorophenyl)-N-[(2-pyridin-2-yloxyphenyl)methyl]tetrazol-5-amine
53325875
>98%
Videos