Learn More
Tocris Bioscience™ A 867744
Beschreibung
Positive allosteric modulator of α7 nAChRs (IC50 values are 0.98 and 1.12 μM for human and rat α7 receptor ACh-evoked currents respectively, in X. laevis oocytes). Displays no activity at 5-HT3A, α3β4 or α4β2 nAChRs. Brain penetrant.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | A 867744 |
| Menge | 10 mg |
| Formelmasse | 402.89 |
| Reinheit | >97% |
| Molekulargewicht | 402.893 |