missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

A 887826, Tocris Bioscience™

Potent voltage-dependent NaV1.8 channel blocker

Marke:  RD Systems (Bio-Techne) 4249/50

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414434

  • 780.76 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 01-08-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent voltage-dependent NaV1.8 channel blocker (IC50 = 11 nM in recombinant human NaV1.8 channels). Reduces tactile allodynia in neuropathic rat models. 3- and 28-fold more potent at NaV1.8 channels compared to NaV1.2 and NaV1.7 channels respectively.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1266212-81-0
480.993
5-4-butoxy-3-chlorophenyl-n-2-morpholin-4-yl pyridin-3-yl methyl pyridine-3-carboxamide, a hplc, 5-4-butoxy-3-chlorophenyl-n-2-4-morpholinyl-3-pyridinyl methyl-3-pyridine carboxamide, 5-4-butoxy-3-chlorophenyl-n-2-4-morpholinyl-3-pyridinyl methyl-3-pyridinecarboxamide
5-(4-butoxy-3-chlorophenyl)-N-[(2-morpholin-4-ylpyridin-3-yl)methyl]pyridine-3-carboxamide
C26H29ClN4O3
JPJGFWKHSMUKFO-UHFFFAOYSA-N
46919335
CCCCOC1=C(C=C(C=C1)C2=CC(=CN=C2)C(=O)NCC3=C(N=CC=C3)N4CCOCC4)Cl

Spezifikation

A 887826
1266212-81-0
5-4-butoxy-3-chlorophenyl-n-2-morpholin-4-yl pyridin-3-yl methyl pyridine-3-carboxamide, a hplc, 5-4-butoxy-3-chlorophenyl-n-2-4-morpholinyl-3-pyridinyl methyl-3-pyridine carboxamide, 5-4-butoxy-3-chlorophenyl-n-2-4-morpholinyl-3-pyridinyl methyl-3-pyridinecarboxamide
CCCCOC1=C(C=C(C=C1)C2=CC(=CN=C2)C(=O)NCC3=C(N=CC=C3)N4CCOCC4)Cl
480.993
480.99
50mg
C26H29ClN4O3
JPJGFWKHSMUKFO-UHFFFAOYSA-N
5-(4-butoxy-3-chlorophenyl)-N-[(2-morpholin-4-ylpyridin-3-yl)methyl]pyridine-3-carboxamide
46919335
>97%
Videos