missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

A 943931 dihydrochloride, Tocris Bioscience™

Potent and selective H4 antagonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 375310

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13413554

  • 221.76 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 31-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent and selective histamine H4 receptor antagonist (pKi values are 7.15 and 8.12 at human and rat receptors respectively). Blocks inflammation in a peritonitis mouse model and displays efficacy in inflammatory pain and neuropathic pain models.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1227675-50-4
368.306
a 943931 dihydrochloride, 4-3r-3-amino-pyrrolidin-1-yl-6,7-dihydro-5h-benzo 6,7 cyclohepta 1,2-d pyrimidin-2-ylamine
4-[(3R)-3-aminopyrrolidin-1-yl]-6,7-dihydro-5H-benzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]pyrimidin-2-amine;dihydrochloride
C17H23Cl2N5
ISYUFRNZHUOGLA-CURYUGHLSA-N
56972240
C1CC2=CC=CC=C2C3=C(C1)C(=NC(=N3)N)N4CCC(C4)N.Cl.Cl

Spezifikation

A 943931 dihydrochloride
1227675-50-4
a 943931 dihydrochloride, 4-3r-3-amino-pyrrolidin-1-yl-6,7-dihydro-5h-benzo 6,7 cyclohepta 1,2-d pyrimidin-2-ylamine
C1CC2=CC=CC=C2C3=C(C1)C(=NC(=N3)N)N4CCC(C4)N.Cl.Cl
368.306
368.31
10mg
C17H23Cl2N5
ISYUFRNZHUOGLA-CURYUGHLSA-N
4-[(3R)-3-aminopyrrolidin-1-yl]-6,7-dihydro-5H-benzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]pyrimidin-2-amine;dihydrochloride
56972240
>98%
Videos