Learn More
Tocris Bioscience™ A 987306
Potent and selective H4 receptor antagonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 364050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413344
  • 976.59 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 02-05-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Potent histamine H 4 receptor antagonist (pK i values are 8.24 and 8.47 in human and rat H 4 receptors respectively). Displays 162-fold, 620-fold, and > 1600-fold selectivity over human H 3 H 1 and H 2 receptors. Blocks zymosan-induced neutrophil reflux and attenuates thermal hypersensitivity in vivo (ED 50 = 42 μmol/kg, ip).
Spezifikation
Spezifikation
A 987306
>98
50mg
A 987306
327.42