Learn More
a-Isothipendyl Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30405038
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30405038 500 mg 500 Milligramm
30398608 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30405038 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI902750500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1225-60-1
Summenformel C16 H19 N3 S . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 321.87
Synonym 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine, 10-[2-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine, N,N,α-trimethyl-, monohydrochloride (9CI), Andantol, Andanton, Isothipendyl hydrochloride, Isothipendyl monohydrochloride, NSC 169186, Nilergex, Theruhistin, 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine, N,N,α-trimethyl-, hydrochloride (1:1), Isothipendyl Hydrochloride
IUPAC-Name N,N-dimethyl-1-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazin-10-ylpropan-2-amine;hydrochloride
SMILES Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3cccnc13)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isothipendyl Hydrochloride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H19N3S.ClH/c1-12(18(2)3)11-19-13-7-4-5-8-14(13)20-15-9-6-10-17-16(15)19;/h4-10,12H,11H2,1-3H3;1H
Formelmasse 321.1066