Learn More
Thermo Scientific™ ARCTIC A10B gekühlte Umwälzthermostate
Artikelnummer. p-4527466 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Flussrate:
17 l/min
20 l/min
Reglertyp:
AC150
AC200
SC100
SC150
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Reglertyp Spannung Frequenz unitSize
10597485 17 l/min SC100 230 V 50 Hz 1 Stück
11690861 17 l/min SC150 230 V 50 Hz 1 Stück
11640901 20 l/min AC150 230 V 50 Hz 1 Stück
11650921 20 l/min AC200 230 V 50 Hz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10597485 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 1524101
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A10B gekühlte Umwälzthermostate bieten einen großen Arbeitsbereich, sodass hoher Durchsatz und Effizienz des Arbeitsablaufs bei Temperaturen im Bereich von -10 ° bis +100 °C und einem maximalen Volumen von 30 Litern ermöglicht werden.
Thermo Scientific™ A10B gekühlte Umwälzthermostate bieten einen großen Arbeitsbereich, sodass hoher Durchsatz und Effizienz des Arbeitsablaufs bei Temperaturen im Bereich von -10 ° bis +100°C und einem maximalen Volumen von 30 Litern ermöglicht werden. Wählen Sie für Ihr Bad einen Thermo Scientific STANDARD- oder ADVANCED-Regler, der die spezifischen Ansprüchen Ihrer Anwendung erfüllt.
Kühlthermostate werden primär zur Regelung der Temperatur von in den Bädern platzierten Proben eingesetzt, aus diesem Grund müssen die Abmessungen des Arbeitsbereichs in die Bewertung einbezogen werden. Diese Geräte können für einen begrenzten Bereich gekühlter Anwendungen auch als Umwälzbäder eingesetzt werden.
  • Robuste Bäderwannen aus rostfreiem Edelstahl
  • Thermostate können um 90° versetzt in allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern
  • Externer Zirkulationssatz für Leitungsverbindung M16×1, 0,25 NPT-Stecker, 0,375 in. Außendurchmesser
  • Dreiseitiges Belüftungskonzept: maximal zwei Seiten können bei voller Kühlleistung blockiert werden, ohne dass die Geräteleistung beeinträchtigt wird
  • Ablassanschluss an der Vorderseite
  • Integrierte Griffe
  • FCKW-freies Kältemittel
Im Lieferumfang enthalten:
Steuerkabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 6 ft. Netzkabel.
Empfohlen für:
  • Kalibrierung
  • Fermenter
  • Rotationsverdampfer
  • Kondensatoren
  • Proben-/Materialprüfung
  • Proben-/Materialvorbereitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,6 bis 1,0 cu. ft.
Reglertyp SC100
Kapazität (metrisch) 17 bis 30 l
Zertifizierung/Konformität CE/ROHS/WEEE
Kühlleistung 250 W
Flussrate 17 l/min
Temperaturbereich -10°C bis +100°C
Max. Druck 300 mbar/4,35 psi
Sicherheitsglas 1/NFL
Temperaturstabilität 0,02 ° C
Thermostat SC100
Abmessungen (L x B x H) 35,9 x 16,9 x 18,5 in. (91,3 x 42,9 x 47,1 cm)
Länge (angloamerikanisch) 35,9 in.
Innenlänge (angloamerikanisch) 13,4 in.
Länge (metrisch) 91,3 cm
Innenlänge (metrisch) 36,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 16,9 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 11,7 in.
Breite (metrisch) 42,9 cm
Innenbreite (metrisch) 29,7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 18,5 in.
Höhe (metrisch) 47,1 cm
Innentiefe (angloamerikanisch) 7,9 in.
Innentiefe (metrisch) 20 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 97,9 lb.
Gewicht (metrisch) 44,5 kg
Elektrische Anforderungen 230 V 50 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz