Learn More
Ekastu Safety™ Mehrbereichs-Kombifilter DIRIN 230 ABEK-P3
Schützt vor organischen Gasen und Dämpfen mit einem Siedepunkt über 65 °C, vor anorganischen Gasen und Dämpfen, Schwefeldioxid und Ammoniak. Der EKASTU Safety™ DIRIN 230 A2 B2 E2 K2-P3R D Multityp-Kombifilter schützt auch vor hochtoxischen Substanzen und P3-Partikeln.
Marke: Ekastu Safety™ 422782
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.38000kg
Beschreibung
- Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen mit einem Siedepunkt von >65 °C, anorganischen Gasen und Dämpfen, Schwefeldioxid, Ammoniak und Partikeln toxischer und hochtoxischer Substanzen (P3)
- Mit innovativem BIOSTOPdR6587#4P
- Zusätzlich mit Dolomit-Verstopfungstest
Spezifikation
A2 B2 E2 K2-P3R D | |
Kombinierter Mehrbereichsfilter | |
2/Packung |