Learn More
Brady™ KIT A4 BRADY+M43POSTS
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Höhe (metrisch) | 297 mm |
| Breite (metrisch) | 210 mm |
| Abmessungen (L x B) | 210 x 297 mm |
| Produkttyp | A4-Zeichensatz |
| Farbe | Schwarz |