Learn More
Honeywell Safety Products™ A700 Grau TSR Gläser
Beschreibung
- Allgemeine Verwendung und Schutz gegen Stöße (45 m/s).
- Gut geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, wie z. B. Versorgungsunternehmen und Leichtindustrie.
- Preisgünstig und wirtschaftlich.
- Sportliches Design.
- Sichere und bequeme Passform.
- Geringes Gewicht
- Weiche Polster an den Bügelspitzen.
- Geformte Universalbrücke.
- 8-Basis Polycarbonat, abriebfeste Gläser.
- 180° Sichtfeld mit verzerrungsfreier Sicht.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EC-Kategorie PSA 2, Qualitätssicherung ISO 9001/2000, EC-Zertifikatsnummer EC1549 , EC-Bescheinigungsnummer EC1549 |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Stoßfest |
| Linsenfärbung | Grau |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Verwendung und Schutz gegen Stöße (45 m/s). Gut geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, wie in Versorgungsunternehmen und Leichtindustrie. Bauwesen, Baustellen, Catering, Lebensmittel, Logistik, Instandhaltung, Service, Telekommunikation, Transportwesen und Versorgungswirtschaft. |
| Rahmenfarbe | Grau |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Polycarbonat |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?