Learn More
Honeywell Safety Products™ A700 graue TSR-Brille
Diese kostengünstigen und komfortablen Sicherheitsbrillen sind günstig und für die Verwendung in einer Vielzahl von Innen- und Außenanwendungsbereichen geeignet. Die graue Honeywell Safety Products™ A700 TSR-Brille ist mit einem sportlichen Stil und Merkmalen für eine sichere und bequeme Passform ausgestattet.
4.72 € - 45.10 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EC-Kategorie PSA 2, Qualitätssicherung ISO 9001/2000, EC-Zertifikatsnummer EC1549 , EC-Bescheinigungsnummer EC1549 |
---|---|
Linsenfärbung | Grau |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Verwendung und Schutz gegen Stöße (45 m/s). Gut geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, wie in Versorgungsunternehmen und Leichtindustrie. Bauwesen, Baustellen, Catering, Lebensmittel, Logistik, Instandhaltung, Service, Telekommunikation, Transportwesen und Versorgungswirtschaft. |
Rahmenfarbe | Grau |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12930345
|
Honeywell Safety Products™
1015351 |
5.83 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12940345
|
Honeywell Safety Products™
1015362 |
4.72 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11827080
|
Honeywell Safety Products™
1015362 |
45.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Allgemeine Verwendung und Schutz gegen Stöße (45 m/s).
- Gut geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, wie z. B. Versorgungsunternehmen und Leichtindustrie.
- Preisgünstig und wirtschaftlich.
- Sportliches Design.
- Sichere und bequeme Passform.
- Geringes Gewicht
- Weiche Polster an den Bügelspitzen.
- Geformte Universalbrücke.
- 8-Basis Polycarbonat, abriebfeste Gläser.
- 180° Sichtfeld mit verzerrungsfreier Sicht.
Spezifikation
EC-Kategorie PSA 2, Qualitätssicherung ISO 9001/2000, EC-Zertifikatsnummer EC1549 , EC-Bescheinigungsnummer EC1549 | |
Schutzbrillen | |
Grau | |
Polycarbonat |
Grau | |
Allgemeine Verwendung und Schutz gegen Stöße (45 m/s). Gut geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, wie in Versorgungsunternehmen und Leichtindustrie. Bauwesen, Baustellen, Catering, Lebensmittel, Logistik, Instandhaltung, Service, Telekommunikation, Transportwesen und Versorgungswirtschaft. | |
Je 1 | |
Polycarbonat |