missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell Safety Products™ A800 Grau TSR Gläser
Beschreibung
- Allgemeine Verwendung und Schutz gegen Stöße (45 m/s).
- Gut geeignet für Innen- und Außenanwendungen wie in Versorgungsunternehmen, Leicht- und Schwerindustrie, Biotechnologie, Labors, Reinräume, Schiffs- und Automobilbau.
- Preisgünstig und wirtschaftlich.
- Schlankes Profil für Arbeiter mit kleineren Gesichtern.
- Sportliches Design.
- 9-Basis Polycarbonat, abriebfeste Gläser.
- 180° Sichtfeld mit verzerrungsfreier Sicht.
- Die Bügel verfügen über weiche, gepolsterte Einsätze mit zusätzlicher Flexibilität.
- Das weiche Nasenstück passt sich verschiedenen Nasenstegformen an.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EC-Kategorie PSA 2, Qualitätssicherung ISO 9001/2000, EC-Zertifikatsnummer EC1790 , EC-Bescheinigungsnummer EC1790 |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Stoßfest |
| Linsenfärbung | Grau |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwaltung. Allgemeine Verwendung und Schutz gegen Stöße (45 m/s). Gut geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, zum Beispiel in Versorgungswirtschaft, Leicht- und Schwerproduktion, Biotechnologie, Labors, Reinräumen, Schiffs- und Automobilbau. |
| Rahmenfarbe | Grau |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Lens Material | Polycarbonat |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?