Learn More
Honeywell Safety Products™ A800 Grau TSR Gläser
Beschreibung
- Allgemeine Verwendung und Schutz gegen Stöße (45 m/s).
- Gut geeignet für Innen- und Außenanwendungen wie in Versorgungsunternehmen, Leicht- und Schwerindustrie, Biotechnologie, Labors, Reinräume, Schiffs- und Automobilbau.
- Preisgünstig und wirtschaftlich.
- Schlankes Profil für Arbeiter mit kleineren Gesichtern.
- Sportliches Design.
- 9-Basis Polycarbonat, abriebfeste Gläser.
- 180° Sichtfeld mit verzerrungsfreier Sicht.
- Die Bügel verfügen über weiche, gepolsterte Einsätze mit zusätzlicher Flexibilität.
- Das weiche Nasenstück passt sich verschiedenen Nasenstegformen an.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EC-Kategorie PSA 2, Qualitätssicherung ISO 9001/2000, EC-Zertifikatsnummer EC1790 , EC-Bescheinigungsnummer EC1790 |
| Linsenbeschichtung | Stoßfest |
| Linsenfärbung | Grau |
| Produkttyp | Brille |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwaltung. Allgemeine Verwendung und Schutz gegen Stöße (45 m/s). Gut geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, zum Beispiel in Versorgungswirtschaft, Leicht- und Schwerproduktion, Biotechnologie, Labors, Reinräumen, Schiffs- und Automobilbau. |
| Rahmenfarbe | Grau |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Lens Material | Polycarbonat |