Learn More
Carbolite™ CHAMBER FURNACE 1100°C 3L 301 E301, Volumen 3,1 l, 230 V
Speziell für optimale Veraschungsbedingungen entwickelt, um eine vollständige Verbrennung der Probe zu gewährleisten. Carbolite™ AAF Kammerofen mit kleinem Volumen, das für einen kontinuierlichen Luftstrom von vorgeheizter Luft durch die Kammer sorgt; entspricht ISO 1171:2010, ASTM D3174-04: 2010 und ASTM D4422.
Marke:  Carbolite™ AAF1107-230SN+&02-301
Weitere Details : Netto-Gewicht : 30.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10292062
  • 8140.80 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 1100 °C maximale Betriebstemperatur
  • Carbolite Gero 301 Regler, mit einer Rampe zum Sollwert und Prozesstimer
  • Die große Bodenfläche ermöglicht eine große Anzahl von Proben.
  • Ideal zum Veraschen von Lebensmitteln, Kunststoffen, Kohle und anderen Kohlenwasserstoffen
  • Konstruktion gemäß ISO 1171:2010, ASTM D3174-04:2010 und ASTM D 4422
  • Drahtelemente sind durch einen strapazierfähigen Liner auf Aluminiumoxidbasis vor chemischen und mechanischen Schäden geschützt.
  • 4-seitige Heizung (2 Seiten, Dach und Herd)
  • Der Lufteinlass und der hohe Rauchabzug sorgen für einen Luftwechsel von 4 bis 5 pro Minute.
  • Die niedrige Kammerhöhe hält den Luftstrom nahe an den Proben und sorgt so für eine optimale Verbrennung.
  • Leistungsstarke Elemente mit abgestufter Wicklung kompensieren Wärmeverluste durch hohen Luftstrom.
  • Das Vorwärmen der Luft vor dem Eintritt in die Kammer sorgt für eine hohe Gleichförmigkeit.
  • Probentablett und Ladegriff
  • Es stehen verschiedene zusätzliche Optionen zur Verfügung, die bei der Bestellung angegeben werden müssen.
    • 2-Phasen-Stromversorgung für AAF 11/7
    • Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
    • Eine Reihe an hochentwickelten digitalen Reglern, Multi-Segment-Programmierern und Datenloggern sind erhältlich. Diese können mit RS232-, RS485- oder Ethernet-Kommunikation ausgestattet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Aufheizzeit: 155 min
1100 °C
Temperaturregler
430 mm
63 kg
7 L
Schmelzofen
455 x 170 x 90 mm
650 mm
B max. 4.000, 2624 B Halterung