Learn More
AARSD1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18237243 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18237243 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18237243 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP145215
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Goat Polyclonal Antibody
AARSD1 Polyclonal specifically detects AARSD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen AARSD1
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5 - 2 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:32000
Zusammensetzung Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_001129514.2
Gen-Alias alanyl-tRNA editing protein Aarsd1, alanyl-tRNA synthetase domain containing 1, Alanyl-tRNA synthetase domain-containing protein 1, MGC2744
Gensymbole AARSD1
Wirtsspezies Goat
Immunogen Peptide with sequence C-IEFYAKVNSKDSQDK corresponding to internal region according to NP_001129514.2, NP_079543.1, NP_001136125.1, NP_001136126.1.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80755
Testspezifität This antibody is expected to recognize all reported isoforms (NP_001129514.2; NP_079543.1; NP_001136125.1; NP_001136126.1).
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG