missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABCA1 Antibody (HJ1), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18726423 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18726423 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18726423 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB1002068AF647

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ABCA1 Monoclonal specifically detects ABCA1 in Human, Mouse, Rat, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ABCA1
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon HJ1
Konjugat Alexa Fluor 647
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Gen-Alias ABC-1, ABC1ATP-binding cassette transporter A1, ATP-binding cassette 1, ATP-binding cassette transporter 1, ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 1, CERP, Cholesterol efflux regulatory protein, EC 2.7.7.8, EC 2.8.1.8, EC 3.6.3, EC 3.6.3.41, FLJ14958, HDLDT1, membrane-bound, MGC164864, MGC165011, TGDATP-binding cassette sub-family A member 1
Gensymbole ABCA1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen 50 kDa N-terminal extracellular loop of mouse ABCA1 [UniProt# P41233]
Molekulargewicht des Antigens 250 kDa
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet ABC Transporters, Astrocyte Markers, Cancer, Cellular Markers, Cholesterol Metabolism, Glia Markers, Golgi Apparatus Markers, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 19
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.