Learn More
Abcam Rabbit Anti-Rat IgG H&L (FITC), 1 mg
Product Code. 32111585 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Unit Size:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
32111585 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 32111585 Supplier Abcam Supplier No. ab67301mg
 Restricted Item
Verfügbar ab: 27-11-2026
Add to basket
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Anti-Rat IgG H&L (FITC)
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM
  • Species Reactivity: Rat
  • Storage Buffer: Potassium phosphate, Sodium chloride
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Spécification
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate FITC
Formulation Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Host Species Rabbit
Purification Method Affinity purification
Quantity 1 mg
Regulatory Status RUO
Whole Molecule Yes
Primary or Secondary Secondary
Packaging Vial
Test Specificity This product reacts with Rat.
Target Species Rat
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Host abrv Rb
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Rt
Validated Application abrv Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, ELISA, ICC/IF
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.