missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABCC8, Mouse anti-Human, Clone: 3E1, Abnova™

Artikelnummer. 16126125
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16126125 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16126125 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00006833M02.100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: SEFLSSAEIREEQCAPHEPTPQGPASKYQAVPLRVVNRKRPAREDCRGLTGPLQSLVPSADGDADNCCVQIMGGYFTWTPDGIPTLSNITIRIPRGQLTM

Spezifikation

Antigen ABCC8
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 3E1
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 8
Gen-Zugriffsnummer NM_000352
Gen-Alias ABC36/HHF1/HI/HRINS/MRP8/PHHI/SUR/SUR1/TNDM2
Gensymbole ABCC8
Wirtsspezies Mouse
Immunogen ABCC8 (NP_000343, 611 a.a. ∼ 710 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6833
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.