Learn More
Thermo Scientific™ ABgene™ 384-Well-Lagerplatten, quadratische Well, 120μl
384-Well-Mikroarrayplatte mit pyramidenförmigen Well-Böden für maximale Probenrückgewinnung.
Marke:  Thermo Scientific™ AB-1178
383.40 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21898" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.08700kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10602674
  • 382.00 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Abgene™ Polypropylen-Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten bieten Lagerungssicherheit für Assays, Mischbibliotheken oder die Lagerung von Proben für den Zwischen- oder Langzeitgebrauch. Abgene Mikrotiterplatten werden gemäß den strengen Spezifikationen in unserem Reinraum der Klasse 100,000 ISO 9001-Bedingungen mit hochwertigen medizinischen Harzen aus reinem Polypropylen hergestellt, die Vertrauen in die Qualität und Leistung der Lagerungsplatten gewährleisten. Diese Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten wurden gemäß ANSI-Standards entwickelt und sind mit einer Vielzahl automatisierter Liquid-Handling-Verfahren für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz kompatibel. Die Polypropylen-Lagerungsplatten werden mit Spindel-, Pyramiden-, U- und V-Bodenwells sowie einem breiten Volumenspektrum für die meisten Anwendungen angeboten.
Alle Thermo Scientific Platten werden in unserem Reinraumwerk hergestellt, um einen molekularen Gütegrad zu gewährleisten. Unsere große Bandbreite an Platten aus Polypropylen bietet ausgezeichnete Lösungen für die Probenlagerung und Assay-Einrichtung, sodass Verdünnungen und Aliquote einfach gehandhabt, gelagert oder transportiert werden können. Alle Platten sind im ANSI-Format für die Kompatibilität mit automatisierten Systemen konzipiert. Um Sie bei der Lagerung und Rückverfolgung weiter zu unterstützen, können alle Platten mit anwenderspezifischen Barcodes geliefert werden.
Besondere Eigenschaften
• Pyramidenförmiger Well-Boden für einfache Probenentnahme
• Separate, erhöhte Ränder um jedes Well für eine effektive Abdichtung und zur Verringerung des Risikos von Kreuzkontaminationen
• Zusätzliche erhöhte Eckränder zum Schutz der Dichtungskanten
Kompatible Verschlussfolie:Heißversiegelung
> Gefahren: Keine
>Max. Zentrifugalkraft: 5000 g
> Max. Vol. (Foliendichtung): 120 μ l
> Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Kann angepasst werden
Standard
16 x 24
50 Kartons
Abgene™
Mikrotiterplatte
Polypropylen
384
Reinraum
Quadratisch
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
50
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
PCR Ready
Zertifiziert RNase-, DNase- und menschlicher DNA-frei ANSI-konform
Quadratische Well-Form mit konischem Boden
Autoklavierbar
PP mit geringer Bindungsaffinität
Naturfarben
ALPS Heißsiegelgeräte, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Gefrierschränke, Liquid-Handler
250 μl
200 μl
Unbehandelt
Yes
5000 x G
10
Yes
ANSI/ SLAS Standard