Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 384-well, barcoded, white
Beschreibung
Thermo Scientific™ ABgene 384-Well PCR-Vollrand-Platten sind dünnwandig für eine effiziente Wärmeübertragung und mit den meisten wichtigen Thermocyclern kompatibel.
- Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
- Gleichmäßige, dünne Well-Wände ermöglichen eine maximale und beständige Wärmeübertragung für eine gleichbleibend hohe Leistung aus jeder Probe.
- SBS-Stellfläche
- 40 μl maximales Well-Volumen, 25 μl Arbeitsvolumen
- Abgeschrägte Ecke: A24
Branchenführende Fertigungs- und QK-Tests für höchste Produktzuverlässigkeit:
- Hergestellt für Reinräume – Zur Vermeidung von Partikeln und biologischen Kontaminanten, die Störungen bei molekularbiologischen Anwendungen verursachen können
- Virgin Polypropylen medizinischer Qualität—Spezialpolymer ist äußerst unbeweglich und beeinträchtigt die PCR-Reaktionskomponenten nicht
- Integritätstests – Jedes Well jeder Platte wird einer Sichtprüfung unterzogen und mit einer elektrostatischen Locherkennung getestet
- Funktionale PCR-Assays – Produkte werden in PCR-Assays getestet, um saubere Negativkontrollen und konsistente technische Wiederholungen zu verifizieren
- Verdunstungstests – Proben von jeder Charge durchlaufen PCR-Zyklustests, um die Dichtleistung zu prüfen
- Biologische Tests – Alle Chargen werden biologisch getestet, um sicherzustellen, dass sie frei von RNase, DNase und DNA sind
Formatoptionen:
Platten mit Strichcode
- Mit zwei 128 Barcodes mit Positionierung nach Industriestandard für Kompatibilität mit allen gängigen Strichcode-Lesegeräten
- Codes sind zufällig und jeder Strichcode enthält auch ein für Menschen lesbares Format
- Große Temperaturtoleranz (-196 bis +120 °C)
- Proprietäre Beschichtung für hervorragende Kratzfestigkeit
- Präzise Größenbestimmung und Platzierung für zuverlässiges Scannen
- Kundenspezifische Strichcodes sind auf Anfrage erhältlich
Weiße Platten
- Speziell für qPCR konzipiert
- Deutlich mehr Signale reflectieren, als herkömmliche transparente Platten, sodass selbst die niedrigsten Fluoreszenzwerte erkannt werden
- Konsistente Signalreflexe – Die opaken Well-Wände verhindern, dass das Signal zum Cyclerblock fließt, wo es uneinheitlich reflektiert oder absorbiert werden kann, wodurch Schwankungen im Cyclerblock Ihre qPCR-Daten nicht beeinträchtigen
Farbige Platten
- Hervorragend geeignet für Probenorganisation und -verfolgung
- Erhältlich in fünf auffälligen Farben: Blau, grün, violett, rot und gelb
Kompatibel mit:
Versiegelungsoptionen: Klebeversiegelung, Heißsiegelung.
Empfohlen für:
PCR; qPRC/Real-Time PCR
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Inklusive Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-/DNase-frei |
| Verpackung | 50 Platte |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | PCR-Mikrotiterplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler |
| Ausführung des Rahmens | Stehrand |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 40 μl |
| Anzahl Wells | 384 |
| Mehr anzeigen |