Learn More
ABHD12B Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA551760
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15799710
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LGTGVATNAA KVLEEKGCPV DAIVLEAPFT NMWVASINYP LLKIYRNIPG FLRTLMDALR KDKIVFPNDE NVKFLSSPLL ILHGEDDRTV PLEYGKKLYE IARNAYRNKE RVKMVIFPPG FQHNLLCKSP TLLITVRDFL SKQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 80%, Rat - 44%.
ABHD12B Polyclonal antibody specifically detects ABHD12B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ABHD12B
Polyclonal
Unconjugated
ABHD12B
ABHD12B; abhydrolase domain containing 12B; abhydrolase domain-containing protein 12B; Alpha/beta hydrolase domain-containing protein 12B; Bem46l3; c14_5314; C14orf29; Gm804; Protein ABHD12B; serine protease BEM46-like 3; Variant 4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
145447
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q7Z5M8
ABHD12B
Recombinant protein corresponding to Human ABHD12B