Learn More
Applied Biosystems™ ABI PRISM™ 7000 Sequence Detection Systems Spectral Calibration Kit
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
8 x 96-well plates
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Applied Biosystems™ anwenderfreundliche Kit erstellt die reinen Farbstoffspektren und Mehrkomponenten-Werte für FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, VIC™, und TAMRA™ Farbstoffe auf dem ABI PRISM™ 7000 Sequenzerkennungssystem. Das ABI PRISM™ 7000 Sequence Detection Systems Spectral Calibration Kit enthält acht optische 96-Well-Reaktionsplatten: Eine vorbeladene und versiegelte Hintergrundplatte und sieben vorbeladene und versiegelte spektrale Kalibrierplatten mit sieben separaten Farbstoffstandards. Verbringen Sie Ihre Zeit mit der Forschung - nicht mit der Gerätekalibrierung Mit den anwenderfreundlichen, vorinstallierten optischen 96-Well-Reaktionsplatten dieses Kits können Benutzer das ABI PRISM™ 7000 Sequenzerkennungssystem schnell und einfach kalibrieren. Legen Sie die Reaktionsplatten während der Systeminstallation ein, und das System erfasst automatisch die Spektralinformationen des Farbstoff-Standards. Der Anwendungsalgorithmus des Systems verwendet dann die Kalibrierungsinformationen für eine präzise Datenanalyse.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält eine Hintergrundplatte und sieben Spektralkalibrierungsplatten mit sieben Farbstoffstandards (FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, VIC™, TAMRA™).Bei -15 bis 25 °C lagern.Vor Licht schützen. |
| Kalibrierter Farbstoff | FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA™, TMR (Tetramethylrhodamin), VIC, SYBR™ Green |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7000 System |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
| Produktlinie | ABI PRISM |
| Produkttyp | Kit für Spektralkalibrierung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real Time PCR (qPCR) |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Menge | 8 x 96-well plates |
| Kalibrierungsart | Spektralkalibrierung |