missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Abirateronacetat
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18719656
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18719656 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18719656 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 6520/25

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Potent CYP17A1 inhibitor

Abiraterone acetate is a potent CYP17A1 inhibitor (IC50 values are 17 nM and 18 nM for 17,20-lyase activity and 17α-hydroxylase activity, respectively). Inhibits intratumor androgen synthesis in prostate cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (3β)-17-(3-Pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-yl acetate
CAS 154229-18-2
Menge 25 mg
Summenformel C26H33NO2
Reinheit 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.