Learn More
Tocris Bioscience™ Abirateronacetat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18795606
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18795606 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18795606 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 6520/5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent CYP17A1 inhibitor
Abiraterone acetate is a potent CYP17A1 inhibitor (IC50 values are 17 nM and 18 nM for 17,20-lyase activity and 17α-hydroxylase activity, respectively). Inhibits intratumor androgen synthesis in prostate cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3β)-17-(3-Pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-yl acetate
CAS 154229-18-2
Menge 5 mg
Summenformel C26H33NO2
Reinheit 98%