Learn More
Abirateron-N-Oxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Abiraterone N-Oxide |
| CAS | 2378463-76-2 |
| Summenformel | C24 H31 N O2 |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-(1-oxido-3-pyridinyl)-, (3β)- (ACI), Abiraterone N-oxide, Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-(1-oxido-3-pyridinyl)-, (3β)- (ACI), (3β)-17-(1-Oxido-3-pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-ol (ACI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H31NO2/c1-23-11-9-18(26)14-17(23)5-6-19-21-8-7-20(16-4-3-13-25(27)15-16)24(21,2)12-10-22(19)23/h3-5,7,13,15,18-19,21-22,26H,6,8-12,14H2,1-2H3/t18-,19-,21-,22-,23-,24+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2c5ccc[n+]([O-])c5 |
| IUPAC-Name | (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-Dimethyl-17-(1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 365.5084 |
| Formelmasse | 365.2355 |