Learn More
Invitrogen™ Human ABL1, His Tag Recombinant Protein
The ABL1 proto-oncogene encodes a cytoplasmic and nuclear protein tyrosine kinase.
Marke:  Invitrogen™ P3049
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.36000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11549286
  • 628.00 € / 10 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The ABL1 has been implicated in processes of cell differentiation, cell division, cell adhesion, and stress response.
Spezifikation
Spezifikation
NP_005148.2
25
10μg
ABL Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris, pH 7.5, 100 mM NaCl, 0.1 mM EDTA, 0.05% NP-40, 5 mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Tyrosine Kinases
LanthaScreen™ Antibody, LanthaScreen™ Substrate, Z'-LYTE™, Omnia™ Bulk Substrate
c-abl oncogene 1, receptor tyrosine kinase
Kinases & Inhibitors
Liquid
Oncology, Signal Transduction
Kinase Assay
125.4 kDa
ABL1, ABL, c-ABL
Human
His Tag
Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical europium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic
Dry Ice
ABL1
Baculovirus
Full Length, Recombinant, Cytoplasmic
Cytoplasmic Tyrosine Kinases