Learn More
ABL1 [T315I] Recombinant Human Protein, Invitrogen™
The T315I mutant is a Gleevec resistant form of ABL1.
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005148.2, T315I
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Zusammensetzung 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% NP-40, 2mM DTT and 50% glycerol
Molekulargewicht 125.4kDa
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15488583
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
PR7429B
100μg
1826.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10651155
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
PV4184
1mg
7890.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The ABL1 proto-oncogene encodes a cytoplasmic and nuclear protein tyrosine kinase that has been implicated in processes of cell differentiation, cell division, cell adhesion, and stress response.
Spezifikation
Spezifikation
NP_005148.2, T315I
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% NP-40, 2mM DTT and 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
ABL Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
125.4kDa
RUO - research use only
ABL1 T315I, ABL, c-ABL
Human
His Tag
Frozen