Learn More
ABL2 (Arg) Recombinant Human Protein
FLT1 (VEGFR1) Recombinant Human Protein
638.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_009298.1 |
---|---|
Molekulargewicht | 130.9kDa |
Name | ABL2 (Arg) Recombinant Human Protein |
Lagerungsbedingungen | –80°C |
Kennzeichnung | For research use only. Not for use in diagnostic procedures |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11553407
|
Invitrogen
PV3266 |
10μg |
638.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10104852
|
Invitrogen
PV3586 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
ABL2 (Arg) is an Abl-related non-receptor protein tyrosine kinase that links cell surface receptors to cell proliferation and⁄or cytoskeletal reorganization.Spezifikation
NP_009298.1 | |
ABL2 (Arg) Recombinant Human Protein | |
For research use only. Not for use in diagnostic procedures | |
ABL2 (Arg) | |
ABL2 (ARG) was pre-diluted in enzyme dilution buffer and assayed in 50mM Tris (pH 7.5), 10mM MgCl2, 1mM DTT, 0.01% NP-40, 200μM ATP, 100μM Abl1 peptide substrate (EAIYAAPFAKKK) and trace [32P]-γ-ATP for 10 minutes at 30°C | |
ABL2 (Arg) Recombinant Human Protein | |
His Tag |
130.9kDa | |
–80°C | |
1 Each | |
ABL2 (Arg) Recombinant Human Protein | |
ABL | |
Human | |
Baculovirus |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.