missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
ABLIM1 Polyclonal antibody specifically detects ABLIM1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ABLIM1 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human ABLIM1. |
| Reinigungsverfahren | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Isotype | IgG |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?