Learn More
Abnova™ Alkalische Phosphatase-Assay-Kit (fluorometrisch)
Zur Erkennung der Aktivität der alkalischen Phosphatase (AP), funktionelle Studie
Spezifikation
| Typ | Alkalische Phosphatase – Assay-Kit |
|---|
Beinhaltet:
- ALP assay buffer, 100mL
- MUP substrate, 1 vial
- ALP enzyme, 1 vial
- Stop solution, 25mL
Spezifikation
| Alkalische Phosphatase – Assay-Kit |