Learn More
Abnova™ Fluoreszenzfarbstoff 749-C7 – Alkin
Beschreibung
Ideal für die Markierung biologischer Moleküle (z. B. Peptide, Proteine, Oligos) für die Fluoreszenzbildgebung und andere fluoreszenzbasierte biochemische Analysen
- Chemische Formel: C40H46F3N3O9S2
- Mol. Gewicht: 833.93 g/mol
- Reinheitsgrad: ≥ 90 %
- Molarer Extinktionkoeffizient: ≥1,00,000 M-1cm-1
- Anregung (max.): 749 nm
- Emission (max.): 776 nm
- Löslichkeit: DMSO, Wasser
Anwendung: Konjugation, In-vivo-Bildgebung
Empfohlene Lagerung: Im Dunkeln bei -20 °C lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Cyanin-7-Farbstoffe sind gängige rote Fluorophore in der Nähe von Infrarotstrahlung, die in In-vivo-Bildgebungsanwendungen verwendet werden. C7-Alkine reagiert mit Azidgruppen. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Konjugation; In-vivo-Bildgebung |
| Menge | 1 mg |
| Produkttyp | Fluoreszenzfarbstoff 749-C7 – Alkin |
| Molekulargewicht | 833.93 g/mol |
| Reinheit | ≥ 90 % |
| Inhalt und Lagerung | Vor Licht geschützt bei -20 °C lagern |
| Marker oder Farbstoff | Fluoreszenzfarbstoff 749-C7 – Alkin |
| Emission | 776 |
| Anregung | 749 |
Nur für Forschungszwecke (RUO).
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.