Learn More
Abnova™ Fluoreszenzfarbstoff Eu-Streptavidin
Fluoreszenzfarbstoff Eu mit Streptavidin-Konjugat
Marke:  Abnova™ U0310.100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 16294960
  • 555.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Fluoreszenzfarbstoff Eu ist im Vergleich zu herkömmlichen Fluorophoren wie Alexa Fluor™- oder Cyanin-Farbstoffen für TR-FRET-Anwendungen mit großen Stoke-Verschiebungen und extrem langen Emissionshalbwertszeiten optimiert. Ideal für die Beschriftung mit Streptavidin für Fluoreszenzbildgebung und andere fluoreszenzbasierte biochemische Analysen. Für die meisten fluoreszierenden Streptavidin-Anwendungen ist eine Konzentration von 1 bis 20 g/ml ausreichend.Die optimale Arbeitsverdünnung ist vom Endbenutzer festzulegen.
  • Typischer Akzeptor für TR-FRET: Alexa 647, APC, Cy5, DyLight 650, Fluoreszenzfarbstoff 647-I, TF5
  • Molarer Extinktionkoeffizient: ≥22,000 M-1cm-1
  • Anregung (max.): 346 nm
  • Emission (max.): 617 nm
  • Löslichkeit: Wasser
  • Lagerungspuffer: Wasser
Anwendung: Konjugation;Zeitaufgelöster Fluoreszenz-Resonanz-Energie-Transfer
Empfohlene Lagerung: Lagerung bei -20 °C, mit Trockenmittel und vor Licht geschützt.
Spezifikation
Spezifikation
Fluoreszenzfarbstoff Eu mit Streptavidin-Konjugat. Fluoreszenzfarbstoff Eu ist im Vergleich zu herkömmlichen Fluorophoren wie Alexa Fluor™- oder Cyanin-Farbstoffen für TR-FRET-Anwendungen mit großen Stoke-Verschiebungen und extrem langen Emissionshalbwertszeiten optimiert.
100 μg
Alexa 647, APC, Cy5, DyLight 650, Fluoreszenzfarbstoff 647-I, TF5
Produkt in einer trockenen Umgebung bei -20 °C lagern und Licht vermeiden. Geben Sie ddH2O mit 0,1 % BSA in das Fläschchen, um eine 1 mg/ml-Stammlösung zu erhalten. Diese rekonstituierte Lösung bleibt 2 Monate lang stabil, wenn sie in Gegenwart von 2 mM Natriumazid gelagert und bei 4°°C vor Licht geschützt wird. Für eine längere Lagerung die rekonstituierte Lösung in Aliquote für den einmaligen Gebrauch aufteilbar oder ohne Aliquotierung gleiches Volumen an Glycerin zugeben und bei -20°°C vor Licht schützen.
617
Konjugation; ZeitaufgelösterFluoreszenz-Resonanz-Energie-Transfer
Fluoreszenzfarbstoff Eu-Streptavidin
Wasser
Fluoreszenzfarbstoff Eu-Streptavidin
346
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke (RUO).