Learn More
ABRA1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA558042
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15745931
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: CNYNHHLDVV DNLTLMVEHT DIPEASPAST PQIIKHKTLD LDDRWQFKRS RLLDTQDKRS KADTGSSNQD KASKMSSPET DEEIEKMKGF GEYSRSPT Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 51%, Rat - 50%.
ABRA1 Polyclonal antibody specifically detects ABRA1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ABRA1
Polyclonal
Unconjugated
Abraxas1
3830405G04Rik; 5630400M01Rik; ABRA1; abraxas protein; Abraxas1; AI506069; AL024423; AV118690; BRCA1-A complex subunit Abraxas; BRCA1-A complex subunit Abraxas 1; Ccdc98; coiled-coil domain containing 98; coiled-coil domain-containing protein 98; FAM175A; family with sequence similarity 175 member A; family with sequence similarity 175, member A; FLJ11520; FLJ12642; FLJ13614; Protein FAM175A; RGD1305287; UNQ496/PRO1013
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
84142
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q6UWZ7
Abraxas1
Recombinant protein corresponding to Human ABRA1