Learn More
Multiroir Controlec™ Kipptabletts für ABS Lagereinheit
Die Multiroir Controlec™ Kippschütten für die Aufbewahrung aus ABS lassen sich kippen und/oder herausnehmen und ermöglichen so eine flexible und vielseitige Anordnung der aufbewahrten Artikel.
34.00 € - 301.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | ABS |
Form | Rectangle |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Removable tilt-able drawer unit |
Produkttyp | Tilt Bin |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11734581
|
Multiroir Controlec™
50002 |
299 x 600 x 353 mm |
301.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11754581
|
Multiroir Controlec™
50004 |
168 x 600 x 207 mm |
137.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11784581
|
Multiroir Controlec™
50009 |
62 x 600 x 77 mm |
34.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11744581
|
Multiroir Controlec™
50003 |
197 x 600 x 240 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11774581
|
Multiroir Controlec™
50006 |
91 x 600 x 113 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Speichereinheit ist stapelbar
- Kippschalenmaterial: ABS
- Kippschalen in verschiedenen Größen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Rectangle | |
Tilt Bin |
ABS | |
Removable tilt-able drawer unit | |
600 mm |